Learn More
Profluthrin, TRC
Código de producto. 30422791
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30422791 500 mg
30412834 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30422791 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP755890500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 223419-20-3
Fórmula molecular C17 H18 F4 O2
Peso molecular (g/mol) 330.32
Sinónimo Cyclopropanecarboxylic acid, 2,2-dimethyl-3-(1-propenyl)-, (2,3,5,6-tetrafluoro-4-methylphenyl)methyl ester (9CI), 4-Methyl-2,3,5,6-tetrafluorobenzyl 2,2-dimethyl-3-(1-propenyl)cyclopropanecarboxylate, Fairytale, Profluthrin, [2,3,5,6-Tetrafluoro-4-methylphenyl]methyl 2,2-dimethyl-3-(1-propenyl)cyclopropanecarboxylate
Nombre IUPAC (2,3,5,6-tetrafluoro-4-metilfenil)metil 2,2-dimetil-3-prop-1-enilciclopropano-1-carboxilato
SMILES CC=CC1C(C(=O)OCc2c(F)c(F)c(C)c(F)c2F)C1(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Profluthrin
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H18F4O2/c1-5-6-10-11(17(10,3)4)16(22)23-7-9-14(20)12(18)8(2)13(19)15(9)21/h5-6,10-11H,7H2,1-4H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 330.1243