CAS RN 22339-08-8
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
(+)-trans-verbenol, TRC
CAS: 22339-08-8 Fórmula molecular: C10H16O Peso molecular (g/mol): 152.24 Sinónimo: (1R,2S,5R)-4,6,6-Trimethyl-bicyclo[3.1.1]hept-3-en-2-ol,trans-(+)-2-Pinen-4-ol,[1R-(1alpha,2alpha,5alpha)]-4,6,6-Trimethyl-Bicyclo[3.1.1]hept-3-en-2-ol,(1R)-trans-Verbenol,(1R,4S,5R)-(+)-trans-Verbenol,(R)-trans-Verbenol,R-(+)-trans-Verbenol Nombre IUPAC: (1R,2S,5R)-4,6,6-trimetilbiciclo[3.1.1]hept-3-en-2-ol SMILES: CC1=C[C@H](O)[C@@H]2C[C@H]1C2(C)C