Learn More
(+)-trans-verbenol, TRC
Código de producto. 30455435
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30455435 25 mg -
30453555 100 mg 100 miligramos
30452089 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30455435 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCV12802025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 22339-08-8
Fórmula molecular C10H16O
Peso molecular (g/mol) 152.24
Sinónimo (1R,2S,5R)-4,6,6-Trimethyl-bicyclo[3.1.1]hept-3-en-2-ol, trans-(+)-2-Pinen-4-ol, [1R-(1alpha,2alpha,5alpha)]-4,6,6-Trimethyl-Bicyclo[3.1.1]hept-3-en-2-ol, (1R)-trans-Verbenol, (1R,4S,5R)-(+)-trans-Verbenol, (R)-trans-Verbenol, R-(+)-trans-Verbenol
Nombre IUPAC (1R,2S,5R)-4,6,6-trimetilbiciclo[3.1.1]hept-3-en-2-ol
SMILES CC1=C[C@H](O)[C@@H]2C[C@H]1C2(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (+)-trans-Verbenol
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H16O/c1-6-4-9(11)8-5-7(6)10(8,2)3/h4,7-9,11H,5H2,1-3H3/t7-,8+,9+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.1201