CAS RN 223143-72-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Flutamida-d7, TRC
CAS: 223143-72-3 Fórmula molecular: C11 D7 H4 F3 N2 O3 Peso molecular (g/mol): 283.255 Nombre IUPAC: 2,3,3,3-tetradeuterio-N-[4-nitro-3-(trifluorometil)fenilo]-2-(trideuteriometil)propanamida SMILES: [2H]C([2H])([2H])C([2H])(C(=O)Nc1ccc(c(c1)C(F)(F)F)[N+](=O)[O-])C([2H])([2H])[2H]