Learn More
Flutamida-d7, TRC
Código de producto. 30402771
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30402771 10 mg
30400560 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30402771 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF59885210MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 223143-72-3
Fórmula molecular C11 D7 H4 F3 N2 O3
Peso molecular (g/mol) 283.255
Nombre IUPAC 2,3,3,3-tetradeuterio-N-[4-nitro-3-(trifluorometil)fenilo]-2-(trideuteriometil)propanamida
SMILES [2H]C([2H])([2H])C([2H])(C(=O)Nc1ccc(c(c1)C(F)(F)F)[N+](=O)[O-])C([2H])([2H])[2H]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Flutamide-d7
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H11F3N2O3/c1-6(2)10(17)15-7-3-4-9(16(18)19)8(5-7)11(12,13)14/h3-6H,1-2H3,(H,15,17)/i1D3,2D3,6D
Formula Weight (peso de la fórmula) 283.116