CAS RN 2230479-30-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
4-Amino-5-fluoro-1-(2,3-di-O-acetil-Alfa-D-ribofuranosil)-2(1H)-pirimidinona, TRC
CAS: 2230479-30-6 Fórmula molecular: C13 H16 F N3 O6 Peso molecular (g/mol): 329.28 Sinónimo: Capecitabine Impurity Nombre IUPAC: [(2R,3R,4R,5S)-4-acetoxi-5-(4-amino-5-fluoro-2-oxo-pirimidina-1-il)-2-metil-tetrahidrofurano-3-ilo acetato SMILES: C[C@H]1O[C@@H]([C@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C)N2C=C(F)C(=NC2=O)N