Learn More
4-Amino-5-fluoro-1-(2,3-di-O-acetil-Alfa-D-ribofuranosil)-2(1H)-pirimidinona, TRC
Código de producto. 17974215
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17974215 10 mg 10 miligramos
17924525 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17974215 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA60953510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2230479-30-6
Fórmula molecular C13 H16 F N3 O6
Peso molecular (g/mol) 329.28
Sinónimo Capecitabine Impurity
Nombre IUPAC [(2R,3R,4R,5S)-4-acetoxi-5-(4-amino-5-fluoro-2-oxo-pirimidina-1-il)-2-metil-tetrahidrofurano-3-ilo acetato
SMILES C[C@H]1O[C@@H]([C@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C)N2C=C(F)C(=NC2=O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Amino-5-fluoro-1-(2,3-di-O-acetyl-Alpha-D-ribofuranosyl)-2(1H)-pyrimidinone
Nombres de analitos o componentes 4-Amino-5-fluoro-1-(2,3-di-O-acetyl-Alpha-D-ribofuranosyl)-2(1H)-pyrimidinone
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula InChI InChI=1S/C13H16FN3O6/c1-5-9(22-6(2)18)10(23-7(3)19)12(21-5)17-4-8(14)11(15)16-13(17)20/h4-5,9-10,12H,1-3H3,(H2,15,16,20)/t5-,9-,10-,12+/m1/s1
Tipo de solución Neat
Industry Type Forensics
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 329.1023