CAS RN 2230197-64-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
GLP-1 receptor agonist 2, MedChemExpress
MedChemExpress GLP-1 receptor agonist 2 is a glucagon-like peptide-1 receptor (GLP-1R) agonist.