accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3NHO

CAS RN 22280-02-0

IUPAC Nombre: 3-methyl-1,4-dihydropyridin-4-one
Sinónimos: 3-methyl-1H-pyridin-4-one
Peso molecular (g/mol): 109.13
Fórmula molecular: C6H7NO
InChi Key: RZUBLMCZJPIOPF-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1=CNC=CC1=O
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados