Learn More
4-hidroxi-3-metilpiridina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Hydroxy-3-methylpyridine |
| CAS | 22280-02-0 |
| Fórmula molecular | C6 H7 N O |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 4-Pyridinol, 3-methyl-, 3-Methyl-4-pyridinol, 3-Methyl-4-hydroxypyridine, 4-Hydroxy-3-methylpyridine, 3-Methylpyridin-4-ol, 4-Hydroxy-3-picoline |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H7NO/c1-5-4-7-3-2-6(5)8/h2-4H,1H3,(H,7,8) |
| SMILES | Cc1cnccc1O |
| Nombre IUPAC | 3-metilpiridin-4-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 109.126 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 109.053 |