accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CNSSNH3COClOOO(Z)(E)(E/Z)(E/Z)

CAS RN 22268-66-2

IUPAC Nombre: 3-ethyl-2-[(5E)-7-[(2Z)-3-ethyl-2,3-dihydro-1,3-benzothiazol-2-ylidene]hepta-1,3,5-trien-1-yl]-1,3-benzothiazol-3-ium perchlorate
Sinónimos: 3-ethyl-2-[(5E)-7-[(2Z)-3-ethyl-1,3-benzothiazol-2-ylidene]hepta-1,3,5-trien-1-yl]-1,3-benzothiazol-3-ium perchlorate
Peso molecular (g/mol): 517.06
Fórmula molecular: C25H25ClN2O4S2
InChi Key: PZQHZVAROUTGBU-UHFFFAOYSA-M
SMILES: [O-][Cl](=O)(=O)=O.CCN1\C(SC2=CC=CC=C12)=C\C=C\C=CC=CC1=[N+](CC)C2=CC=CC=C2S1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados