Learn More
Perclorato de 3,3'-Dietiltiatricarbocianina, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15448275
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15448275 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 15448275 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H33024.ME
 Artículo restringido
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,3'-Diethylthiatricarbocyanine perchlorate
CAS 22268-66-2
Punto de fusión 180°C to 182°C
Fórmula molecular C25H25ClN2O4S2
Número MDL MFCD00041995
Cantidad 500 mg
Sinónimo DTTC perchlorate
Clave InChI PZQHZVAROUTGBU-UHFFFAOYSA-M
SMILES CCN1C2=CC=CC=C2SC1=CC=CC=CC=CC3=[N+](C4=CC=CC=C4S3)CC.[O-]Cl(=O)(=O)=O
Nombre IUPAC (2E)-3-etil-2-[(2E,4E,6E)-7-(3-etil-1,3-benzotiazol-3-io-2-il)hepta-2,4,6-trienilideno]-1,3-benzotiazol; perclorato
Peso molecular (g/mol) 517.055
PubChem CID 9914540
Formula Weight (peso de la fórmula) 517.07
Porcentaje de pureza 96%