CAS RN 2225986-94-5
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Éster etílico de N-[[2- 4-[imino (3-metilpentil)oxi]carbonil]amino]metil]fenil]amino]metil]-1-metil-1H-bencimidazol-5-il]carbonil]-N-2-piridinil-beta-alanina, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.