Learn More
Éster etílico de N-[[2- 4-[imino (3-metilpentil)oxi]carbonil]amino]metil]fenil]amino]metil]-1-metil-1H-bencimidazol-5-il]carbonil]-N-2-piridinil-beta-alanina, TRC
Código de producto. 30353758
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30353758 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30353758 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD222590100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-((2-(((4-(Imino((((3-methylpentyl)oxy)carbonyl)amino)methyl)phenyl)amino)methyl)-1-methyl-1H-benzimidazol-5-yl)carbonyl)-N-2-pyridinyl-beta-Alanine Ethyl Ester
CAS 2225986-94-5
Fórmula molecular C34 H41 N7 O5
Cantidad 100 mg
Sinónimo N-[[2-[[[4-[Imino[[[(3-methylpentyl)oxy]carbonyl]amino]methyl]phenyl]amino]methyl]-1-methyl-1H-benzimidazol-5-yl]carbonyl]-N-2-pyridinyl-beta-Alanine Ethyl Ester, Dabigatran Impurity 1
Fórmula InChI InChI=1S/C34H41N7O5/c1-5-23(3)17-20-46-34(44)39-32(35)24-10-13-26(14-11-24)37-22-30-38-27-21-25(12-15-28(27)40(30)4)33(43)41(19-16-31(42)45-6-2)29-9-7-8-18-36-29/h7-15,18,21,23,37H,5-6,16-17,19-20,22H2,1-4H3,(H2,35,39,44)
SMILES CCOC(=O)CCN(C(=O)c1ccc2c(c1)nc(CNc3ccc(cc3)C(=N)NC(=O)OCCC(C)CC)n2C)c4ccccn4
Nombre IUPAC 3-[[1-metil-2-[[4-[N-(3-metilpentoxicarbonil)carbamimidoil]anilino]metil]benzimidazol-5-carbonil]-piridin-2-ilamino]propanoato de etilo
Peso molecular (g/mol) 627.733
Formula Weight (peso de la fórmula) 627.317