CAS RN 22230-82-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
Dimetil-d6 sulfona, CDN
Descubra más de 4000 compuestos deuterados de alta calidad, con envío directo desde stock para mayor rapidez. Ofrecemos muchas API únicas, incluidos ingredientes farmacéuticos activos, nitrosoaminas, aminoácidos, esteroides, gases, pesticidas y ácidos grasos.
2
Dimetil-d6 sulfona, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.