Learn More
Dimetil-d6 sulfona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dimethyl-d6 Sulfone |
| CAS | 22230-82-6 |
| Fórmula molecular | C2 D6 O2 S |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | Methane-d3, sulfonylbis- (9CI), (Methyl sulfone)-d6 (8CI), ((Methyl-d3)sulfonyl)methane-d3, Dimethyl sulfone-d6, Perdeuterated dimethyl sulfone, Perdeuteromethyl sulfone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C2H6O2S/c1-5(2,3)4/h1-2H3/i1D3,2D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])S(=O)(=O)C([2H])([2H])[2H] |
| Nombre IUPAC | trideuterio(trideuteriometilsulfonil)metano |
| Peso molecular (g/mol) | 100.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 100.0465 |