accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3HOH3CH3CCH3

CAS RN 2219-82-1

IUPAC Nombre: 2-tert-butyl-6-methylphenol
Sinónimos: 2-tert-butyl-6-methylphenol
Peso molecular (g/mol): 164.25
Fórmula molecular: C11H16O
InChi Key: BKZXZGWHTRCFPX-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1=CC=CC(=C1O)C(C)(C)C
Cantidad 
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados