Learn More
6-terc-butil-o-cresol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-tert-Butyl-6-methylphenol |
| CAS | 2219-82-1 |
| Fórmula molecular | C11 H16 O |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | o-Cresol, 6-tert-butyl- (6CI,8CI), 2-(1,1-Dimethylethyl)-6-methylphenol, 2-Methyl-6-tert-butylphenol, 2-tert-Butyl-6-methylphenol, 4-Hydroxy-3-methyl-5-tert-butylbenzol, 6-tert-Butyl-2-methylphenol, 6-tert-Butyl-o-cresol, NSC 78461 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H16O/c1-8-6-5-7-9(10(8)12)11(2,3)4/h5-7,12H,1-4H3 |
| SMILES | Cc1cccc(c1O)C(C)(C)C |
| Nombre IUPAC | 2-terc-butil-6-metilfenol |
| Peso molecular (g/mol) | 164.2441 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 164.1201 |