CAS RN 221656-37-7
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
N-(1H-benzotriazol-1-ilmetil)-N-[2-(4-metoxifenil)etil]-1H-benzotriazol-1-metanamina, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
N-(1H-benzotriazol-1-ilmetil)-N-[2-(4-metoxifenil)etil]-1H-benzotriazol-1-metanamina, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
N-(1H-benzotriazol-1-ilmetil)-N-[2-(4-metoxifenil)etil]-1H-benzotriazol-1-metanamina, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.