Learn More
N-(1H-benzotriazol-1-ilmetil)-N-[2-(4-metoxifenil)etil]-1H-benzotriazol-1-metanamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-(1H-Benzotriazol-1-ylmethyl)-N-[2-(4-methoxyphenyl)ethyl]-1H-benzotriazole-1-methanamine |
| CAS | 221656-37-7 |
| Fórmula molecular | 2 C20 H25 N3 O4 . 3 H2 O |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | N,N-Bis((1H-benzo[d][1,2,3]triazol-1-yl)methyl)-2-(4-methoxyphenyl)ethanamine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/2C20H25N3O4.3H2O/c2*1-11-8-14-17(19(27-3)16(11)22-7-6-21-12(2)9-22)23(13-4-5-13)10-15(18(14)24)20(25)26;;;/h2*8,10,12-13,21H,4-7,9H2,1-3H3,(H,25,26);3*1H2 |
| SMILES | O.O.O.COc1c(N2CCNC(C)C2)c(C)cc3C(=O)C(=CN(C4CC4)c13)C(=O)O.COc5c(N6CCNC(C)C6)c(C)cc7C(=O)C(=CN(C8CC8)c57)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 1-ciclopropil-8-metoxi-6-metil-7-(3-metilpiperazin-1-il)-4-oxoquinolin-3-carboxílico; trihidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 796.906 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 796.401 |