CAS RN 221287-92-9
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
1-[[2-N-(5-nitrotiazolil)carboxamido]fenil]-2,3,4-tri-O-acetil-Beta-D-glucopiranuronato de metilo, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
1-[[2-N-(5-nitrotiazolil)carboxamido]fenil]-2,3,4-tri-O-acetil-Beta-D-glucopiranuronato de metilo, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.