Learn More
1-[[2-N-(5-nitrotiazolil)carboxamido]fenil]-2,3,4-tri-O-acetil-Beta-D-glucopiranuronato de metilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl 1-[[2-N-(5-Nitrothiazolyl)carboxamido]phenyl]-2,3,4- |
| CAS | 221287-92-9 |
| Fórmula molecular | C23 H23 N3 O13 S |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H23N3O13S/c1-10(27)35-16-17(36-11(2)28)19(37-12(3)29)23(39-18(16)22(31)34-4)38-14-8-6-5-7-13(14)25-20(30)21-24-9-15(40-21)26(32)33/h5-9,16-19,23H,1-4H3,(H,25,30)/t16-,17-,18-,19+,23+/m0/s1 |
| SMILES | COC(=O)[C@H]1O[C@@H](Oc2ccccc2NC(=O)c3ncc(s3)[N+](=O)[O-])[C@H](OC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C |
| Nombre IUPAC | (2S,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-triacetiloxi-6-[2-[(5-nitro-1,3-tiazol-2-carbonil)amino]fenoxi]oxano-2-carboxilato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 581.51 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 581.0952 |