CAS RN 2212-67-1
IUPAC Nombre:
(azepan-1-yl)(ethylsulfanyl)methanone
Sinónimos:
jalan stauffer R-4,572 caswell no. 444 molinate (iso) C9H17nos malerbane giavoni L felan hydram higalnate ialan
Peso molecular (g/mol):
187.3
Fórmula molecular:
C9H17NOS
InChi Key:
DEDOPGXGGQYYMW-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CCSC(=O)N1CCCCCC1
1
–
4
de
4
resultados
1
Molinato, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
Molinato, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
Molinato, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.