Learn More
Molinato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Molinate |
| CAS | 2212-67-1 |
| Fórmula molecular | C9 H17 N O S |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 1H-Azepine-1-carbothioic acid, hexahydro-, S-ethyl ester, (Azepan-1-yl)(ethylsulfanyl)methanone, Ethyl 1-hexamethyleneiminecarbothiolate, Felan, Hydram, Jalan, Molinate, Ordram, R 4572, S-Ethyl N,N-hexamethylenethiocarbamate, S-Ethyl hexahydro-1H-azepine-1-carbothioate, S-Ethyl hexahydroazepine-1-carbothioate, SC 9908, Stauffer R 4572, Yalan, Yulan |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H17NOS/c1-2-12-9(11)10-7-5-3-4-6-8-10/h2-8H2,1H3 |
| SMILES | CCSC(=O)N1CCCCCC1 |
| Nombre IUPAC | S-etil azepano-1-carbotioato |
| Peso molecular (g/mol) | 187.3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 187.1031 |