CAS RN 221176-49-4
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
5,10-Dihidro-2-metil-4H-thieno[2,3-b][1,5]benzodiacepina-4-ona (Impureza de Olanzapina), TRC
CAS: 221176-49-4 Fórmula molecular: C12 H10 N2 O S Peso molecular (g/mol): 230.29 Sinónimo: 2-Methyl-5,10-dihydro-4H-thieno[2,3-b][1,5]benzodiazepin-4-one,Olanzapine Imp. B (EP),Olanzapine Lactame Nombre IUPAC: 2-metil-5,10-dihidrothieno[3,2-c][1,5]benzodiacepina-4-one SMILES: Cc1cc2C(=O)Nc3ccccc3Nc2s1
2
2-Metil-5,10-dihidro-4H-tieno[2,3-b][1,5]benzodiazepin-4-ona (Lactama de Olanzapina), Mikromol™
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.