Learn More
5,10-Dihidro-2-metil-4H-thieno[2,3-b][1,5]benzodiacepina-4-ona (Impureza de Olanzapina), TRC
Código de producto. 30007166
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30007166 25 mg 25 miligramos
30004108 10 mg 10 miligramos
30006768 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30007166 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD44918525MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 221176-49-4
Fórmula molecular C12 H10 N2 O S
Peso molecular (g/mol) 230.29
Sinónimo 2-Methyl-5,10-dihydro-4H-thieno[2,3-b][1,5]benzodiazepin-4-one, Olanzapine Imp. B (EP), Olanzapine Lactame
Nombre IUPAC 2-metil-5,10-dihidrothieno[3,2-c][1,5]benzodiacepina-4-one
SMILES Cc1cc2C(=O)Nc3ccccc3Nc2s1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Olanzapine Lactame
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H10N2OS/c1-7-6-8-11(15)13-9-4-2-3-5-10(9)14-12(8)16-7/h2-6,14H,1H3,(H,13,15)
Formula Weight (peso de la fórmula) 230.0514
Porcentaje de pureza >95%