Learn More
2-Metil-5,10-dihidro-4H-tieno[2,3-b][1,5]benzodiazepin-4-ona (Lactama de Olanzapina), Mikromol™
Descripción
2-Metil-5,10-dihidro-4H-tieno[2,3-b][1,5]benzodiazepin-4-ona (Lactama de Olanzapina)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Olanzapine Lactame |
| CAS | 221176-49-4 |
| Nombres de analitos o componentes | Olanzapine Lactame |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C12 H10 N2 O S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Olanzapine Imp. B (EP), Olanzapine USP Related Compound B, Olanzapine USP RC B, 2-Methyl-5,10-dihydro-4H-thieno[2,3-b][1,5]benzodiazepin-4-one, Olanzapine Lactame, Olanzapine Related Compound B, Olanzapine Impurity B |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H9Cl4NO2/c12-5-8(16-11(18)10(14)15)9(17)6-1-3-7(13)4-2-6/h1-4,8,10H,5H2,(H,16,18) |
| SMILES | Cc1cc2C(=O)Nc3ccccc3Nc2s1 |
| Nombre IUPAC | 2-metil-5,10-dihidrotieno[3,2-c][1,5]benzodiazepin-4-ona |
| Mostrar más |