accessibility menu, dialog, popup

UserName

NaH3CSOOO

CAS RN 2211-98-5

IUPAC Nombre: sodium 4-dodecylbenzene-1-sulfonate
Sinónimos: dodecylbenzenesulfonic acid, NA salt
Peso molecular (g/mol): 348.48
Fórmula molecular: C18H29NaO3S
InChi Key: JHJUUEHSAZXEEO-UHFFFAOYSA-M
SMILES: [Na+].CCCCCCCCCCCCC1=CC=C(C=C1)S([O-])(=O)=O

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados