Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dodecylbenzene Sodium Sulfonate |
| CAS | 2211-98-5 |
| Color | Crema blanquecino |
| Fórmula molecular | C18H29NaO3S |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | sodium 4-dodecylbenzenesulfonate, sodium p-dodecylbenzenesulfonate, conoco c-50, unii-hb2d2zei04, hb2d2zei04, benzenesulfonic acid, 4-dodecyl-, sodium salt 1:1, dodecene-1 las, benzenesulfonic acid, 4-dodecyl-, sodium salt, sodium 4-dodecylbenzenesulphonate, 4-dodecylbenzenesulfonic acid sodium |
| Clave InChI | JHJUUEHSAZXEEO-UHFFFAOYSA-M |
| SMILES | CCCCCCCCCCCCC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)[O-].[Na+] |
| Nombre IUPAC | 4-dodecilbencenosulfonato de sodio |
| Peso molecular (g/mol) | 348.477 |
| Mostrar más |