accessibility menu, dialog, popup

UserName

OON

CAS RN 22106-33-8

IUPAC Nombre: 4-(1H-pyrrol-1-yl)benzoate
Sinónimos: 4-(pyrrol-1-yl)benzoate
Peso molecular (g/mol): 186.19
Fórmula molecular: C11H8NO2
InChi Key: NLSIIPKSANRIGS-UHFFFAOYSA-M
SMILES: [O-]C(=O)C1=CC=C(C=C1)N1C=CC=C1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados