Learn More
Ácido 4-(1-pirrolil)benzoico, 99 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15437957
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
15437957 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 15437957 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H51073.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(1-Pyrrolyl)benzoic acid
CAS 22106-33-8
Fórmula molecular C11H8NO2
Número MDL MFCD00082569
Cantidad 5 g
Sensibilidad Moisture sensitive
Sinónimo 4-1 h-pyrrol-1-yl benzoic acid, 4-1-pyrrolyl benzoic acid, benzoic acid, 4-1 h-pyrrol-1-yl, n-4-carboxy phenylpyrrole, 4-pyrrol-1-yl benzoic acid, 4-pyrrolylbenzoic acid, maybridge1_008067, 4-1-pyrrolo benzoic acid, 4-pyrrol-1-yl-benzoic acid, 4-1h-pyrrol-1yl benzoic acid
Clave InChI NLSIIPKSANRIGS-UHFFFAOYSA-M
SMILES [O-]C(=O)C1=CC=C(C=C1)N1C=CC=C1
Nombre IUPAC 4-(1 H-pirrol-1-il)benzoato
Peso molecular (g/mol) 186.19
PubChem CID 2737256
Formula Weight (peso de la fórmula) 187.2
Porcentaje de pureza 99%