accessibility menu, dialog, popup

UserName

HClNNH

CAS RN 2210-93-7

IUPAC Nombre: hydrogen 1-phenylpiperazine chloride
Sinónimos: phenylpiperazine
Peso molecular (g/mol): 198.69
Fórmula molecular: C10H15ClN2
InChi Key: NQNZNONJZASOKL-UHFFFAOYSA-N
SMILES: [H+].[Cl-].C1CN(CCN1)C1=CC=CC=C1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados