Learn More
Clorhidrato de 1-fenilpiperazina, Mikromol™
Código de producto. 30050665
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30050665 25 mg 25 miligramos
18031620 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30050665 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1246.020025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Clorhidrato de 1-fenilpiperazina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Phenylpiperazine Hydrochloride
CAS 2210-93-7
Nombres de analitos o componentes 1-Phenylpiperazine Hydrochloride
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C10 H14 N2 . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Levodropropizine Imp. B (EP), 1-Phenylpiperazine Hydrochloride, Levodropropizine Imp. B (EP) as Hydrochloride, Levodropropizine Impurity B as Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C10H14N2.ClH/c1-2-4-10(5-3-1)12-8-6-11-7-9-12;/h1-5,11H,6-9H2;1H
SMILES Cl.C1CN(CCN1)c2ccccc2
Nombre IUPAC 1-fenilpiperazina; clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 198.69
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 198,0924 g/mol