Learn More
Clorhidrato de 1-fenilpiperazina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11498836
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11498836 100 g 100 g
11488836 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11498836 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16995.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 2210-93-7 | C10H15ClN2 | 198.694 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2210-93-7
Fórmula molecular C10H15ClN2
Peso molecular (g/mol) 198.694
Número MDL MFCD00012758
Clave InChI NQNZNONJZASOKL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-phenylpiperazine hydrochloride, 1-phenylpiperazinium chloride, piperazine, 1-phenyl-, hydrochloride, phenylpiperazine hydrochloride, 1-phenyl piperazine hydrochloride, piperazine, 1-phenyl-, monohydrochloride, phenylpiperazine, chloride, 1-phenylpiperazine hcl, c10h14n2.hcl, 1-phenylpiperazinehydrochloride
PubChem CID 75164
Nombre IUPAC 1-fenilpiperazina; clorhidrato
SMILES C1CN(CCN1)C2=CC=CC=C2.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Phenylpiperazine hydrochloride
Punto de fusión 247°C to 250°C
Olor Odorless
Cantidad 100 g
Número UN UN2811
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.7
Porcentaje de pureza 99%