CAS RN 2208-41-5
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
6-Hidroxi Melatonina, TRC
CAS: 2208-41-5 Fórmula molecular: C13 H16 N2 O3 Peso molecular (g/mol): 248.28 Nombre IUPAC: N-[2-(6-hidroxi-5-metaxi-1H-indol-3-il)etil]acetamida SMILES: COc1cc2c(CCNC(=O)C)c[nH]c2cc1O
2
6-Hydroxymelatonin, MedChemExpress
MedChemExpress 6-Hydroxymelatonin is a primary metabolic of Melatonin, which is metabolized by cytochrome P450 (CYP) 1A2.