Learn More
6-Hidroxi Melatonina, TRC
Código de producto. 30012693
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30012693 5 mg 5 miligramos
30009810 25 mg 25 miligramos
30012573 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30012693 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH9446255MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2208-41-5
Fórmula molecular C13 H16 N2 O3
Peso molecular (g/mol) 248.28
Nombre IUPAC N-[2-(6-hidroxi-5-metaxi-1H-indol-3-il)etil]acetamida
SMILES COc1cc2c(CCNC(=O)C)c[nH]c2cc1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Hydroxymelatonin
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H16N2O3/c1-8(16)14-4-3-9-7-15-11-6-12(17)13(18-2)5-10(9)11/h5-7,15,17H,3-4H2,1-2H3,(H,14,16)
Formula Weight (peso de la fórmula) 248.1161
Porcentaje de pureza >95%