Learn More
6-Hydroxymelatonin, MedChemExpress
Código de producto. 16482678
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
16482678 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 16482678 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYW011956
MedChemExpress 6-Hydroxymelatonin is a primary metabolic of Melatonin, which is metabolized by cytochrome P450 (CYP) 1A2.
6-Hydroxymelatonin is a primary metabolic of Melatonin, which is metabolized by cytochrome P450 (CYP) 1A2.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Hydroxymelatonin
CAS 2208-41-5
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C13H16N2O3
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (402.77 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(NCCC1=CNC2=C1C=C(OC)C(O)=C2)=O
Peso molecular (g/mol) 248.28
Formula Weight (peso de la fórmula) 248.28
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-protein/nucleotide metabolism