CAS RN 2206-20-4
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
3α-Aminocholestane, MedChemExpress
MedChemExpress 3α-Aminocholestane is a selective SH2 domain-containing inositol-5′-phosphatase 1 (SHIP1) inhibitor with an IC50 of ∼2.5 μM.