Learn More
3α-Aminocholestane, MedChemExpress
Código de producto. 16483686
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16483686 25 mg 25 miligramos
16447716 100 mg 100 miligramos
16440368 5 mg 5 miligramos
16407908 10 mg 10 miligramos
16473847 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16483686 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY19776
MedChemExpress 3α-Aminocholestane is a selective SH2 domain-containing inositol-5′-phosphatase 1 (SHIP1) inhibitor with an IC50 of ∼2.5 μM.
3α-Aminocholestane is a selective SH2 domain-containing inositol-5′-phosphatase 1 (SHIP1) inhibitor with an IC50 of ∼2.5 μM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3α-Aminocholestane
Forma física Solid
CAS 2206-20-4
Color Off-White
Cantidad 25 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C27H49N
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Información de solubilidad Ethanol : 50 mg/mL (128.97 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : < 1 mg/mL (insoluble or slightly soluble)
SMILES CC(C)CCC[C@@H](C)[C@@]1([H])CC[C@@]2([H])[C@]3([H])CC[C@@]4([H])C[C@H](N)CC[C@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@@]21C
Peso molecular (g/mol) 387.68
Formula Weight (peso de la fórmula) 387.68
Porcentaje de pureza 98.0%