CAS RN 22047-49-0
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
2-Estearato de etilhexila, TRC
CAS: 22047-49-0 Fórmula molecular: C26H52O2 Peso molecular (g/mol): 396.68 Sinónimo: Cetiol 868,Crodamol OS,Crodamol OS-LQ,Estol 1545,Exceparl EH-S,Exceparl ES-H,MB 876,Nikkol STO,Nissan Unister MB 876,Octyl Stearate,Pelemol OS,Stearic Acid 2-Ethylhexanyl Ester,Tegosoft OS,Unister MB 876,Wickenol 156,Ethyl Hexyl Stearate Nombre IUPAC: 2-octadecanoato de 2-etilhexilo SMILES: CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(CC)CCCC