Learn More
2-Estearato de etilhexila, TRC
Código de producto. 30383654
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30383654 500 mg 500 miligramos
30376267 5 g -
30380809 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30383654 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE918885500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 22047-49-0
Fórmula molecular C26H52O2
Peso molecular (g/mol) 396.68
Sinónimo Cetiol 868, Crodamol OS, Crodamol OS-LQ, Estol 1545, Exceparl EH-S, Exceparl ES-H, MB 876, Nikkol STO, Nissan Unister MB 876, Octyl Stearate, Pelemol OS, Stearic Acid 2-Ethylhexanyl Ester, Tegosoft OS, Unister MB 876, Wickenol 156, Ethyl Hexyl Stearate
Nombre IUPAC 2-octadecanoato de 2-etilhexilo
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(CC)CCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Ethylhexyl Stearate
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C26H52O2/c1-4-7-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-23-26(27)28-24-25(6-3)22-8-5-2/h25H,4-24H2,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 396.3967