CAS RN 220150-72-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
[(3Beta)-Cholesta-5,24-dien-3-iloxi](1,1-dimetiletil)dimetilsilano, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
[(3Beta)-Cholesta-5,24-dien-3-iloxi](1,1-dimetiletil)dimetilsilano, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
[(3b)-Cholesta-5,24-dien-3-iloxi](1,1-dimetiletil)dimetilsilano, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.