Learn More
[(3Beta)-Cholesta-5,24-dien-3-iloxi](1,1-dimetiletil)dimetilsilano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | [(3beta)-Cholesta-5,24-dien-3-yloxy](1,1-dimethylethyl)dimethylsilane |
| CAS | 220150-72-1 |
| Fórmula molecular | C33H58OSi |
| Cantidad | 1 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C33H58OSi/c1-23(2)12-11-13-24(3)28-16-17-29-27-15-14-25-22-26(34-35(9,10)31(4,5)6)18-20-32(25,7)30(27)19-21-33(28,29)8/h12,14,24,26-30H,11,13,15-22H2,1-10H3/t24-,26+,27+,28-,29+,30+,32+,33-/m1/s1 |
| SMILES | C[C@H](CCC=C(C)C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@H](CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C)O[Si](C)(C)C(C)(C)C |
| Nombre IUPAC | terc-butil-[[(3S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-10,13-dimetil-17-[(2R)-6-metilhept-5-en-2-il]-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-3-il]oxi]-dimetilsilano |
| Peso molecular (g/mol) | 498.9 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 498.4257 |