CAS RN 2199-70-4
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
1,3-Diclorobenceno-d4, CDN
Descubra más de 4000 compuestos deuterados de alta calidad, con envío directo desde stock para mayor rapidez. Ofrecemos muchas API únicas, incluidos ingredientes farmacéuticos activos, nitrosoaminas, aminoácidos, esteroides, gases, pesticidas y ácidos grasos.
2
1,3-diclorobenceno-d4, TRC
CAS: 2199-70-4 Fórmula molecular: C6 2H4 Cl2 Peso molecular (g/mol): 151.03 Sinónimo: Benzene-1,2,3,5-d4, 4,6-dichloro- (8CI,9CI),Benzene-1,2,3,5-d4, dichloro- (7CI),1,3-Dichlorobenzene D4,1,3-Dichlorobenzene-d4 Nombre IUPAC: 1,3-dicloro-2,4,5,6-tetradeuteriobenceno SMILES: [2H]c1c([2H])c(Cl)c([2H])c(Cl)c1[2H]