Learn More
1,3-diclorobenceno-d4, TRC
Código de producto. 30379020
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
2 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30379020 1 mg
30375415 10 mg
30376466 2 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30379020 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4396631MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2199-70-4
Fórmula molecular C6 2H4 Cl2
Peso molecular (g/mol) 151.03
Sinónimo Benzene-1,2,3,5-d4, 4,6-dichloro- (8CI,9CI), Benzene-1,2,3,5-d4, dichloro- (7CI), 1,3-Dichlorobenzene D4, 1,3-Dichlorobenzene-d4
Nombre IUPAC 1,3-dicloro-2,4,5,6-tetradeuteriobenceno
SMILES [2H]c1c([2H])c(Cl)c([2H])c(Cl)c1[2H]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3-Dichlorobenzene-d4
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H4Cl2/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4H/i1D,2D,3D,4D
Formula Weight (peso de la fórmula) 149.9941