accessibility menu, dialog, popup

UserName

H2CCH2

CAS RN 21964-49-8

IUPAC Nombre: tetradeca-1,13-diene
Sinónimos: tetradeca-1,13-diene
Peso molecular (g/mol): 194.36
Fórmula molecular: C14H26
InChi Key: XMRSTLBCBDIKFI-UHFFFAOYSA-N
SMILES: C=CCCCCCCCCCCC=C
Punto de ebullición 
  • (3)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados