CAS RN 219600-00-7
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
4-[4-(3-cloropropil)-1-piperazinil]-2-(1,1-dimetiletil)-6-(trifluorometil)pirimidina, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
4-[4-(3-cloropropil)-1-piperazinil]-2-(1,1-dimetiletil)-6-(trifluorometil)pirimidina, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.