Learn More
4-[4-(3-cloropropil)-1-piperazinil]-2-(1,1-dimetiletil)-6-(trifluorometil)pirimidina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-[4-(3-Chloropropyl)-1-piperazinyl]-2-(1,1-dimethylethyl)-6-(trifluoromethyl)pyrimidine |
| CAS | 219600-00-7 |
| Fórmula molecular | C16H24ClF3N4 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 2-tert-Butyl-4-[4-(3-chloropropyl)piperazin-1-yl]-6-(trifluoromethyl)pyrimidine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H24ClF3N4/c1-15(2,3)14-21-12(16(18,19)20)11-13(22-14)24-9-7-23(8-10-24)6-4-5-17/h11H,4-10H2,1-3H3 |
| SMILES | CC(C)(C)c1nc(cc(n1)C(F)(F)F)N2CCN(CCCCl)CC2 |
| Nombre IUPAC | 2-terc-butil-4-[4-(3-cloropropil)piperazin-1-il]-6-(trifluorometil)pirimidina |
| Peso molecular (g/mol) | 364.84 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 364.1642 |