CAS RN 218791-21-0
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Imisopasem manganese, MedChemExpress
MedChemExpress Imisopasem manganese (M40403) is a stable non-peptidyl mimetic of manganese superoxide MnSOD.