Learn More
Imisopasem manganese, MedChemExpress
Código de producto. 16460196
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16460196 2 mg 2 miligramos
16453356 25 mg 25 miligramos
16445658 10 mg 10 miligramos
16421827 50 mg 50 miligramos
16416176 100 mg 100 miligramos
16408357 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16460196 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13336
MedChemExpress Imisopasem manganese (M40403) is a stable non-peptidyl mimetic of manganese superoxide MnSOD.
Imisopasem manganese (M40403) is a stable non-peptidyl mimetic of manganese superoxide MnSOD.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Imisopasem manganese
Forma física Solid
CAS 218791-21-0
Color Blanco
Cantidad 2 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H31Cl2MnN5
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Sinónimo M40403 GC4403
Información de solubilidad H2O : 16 mg/mL (33.38 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES [Cl-][Mn+2]1234([Cl-])[N]5=C6C=CC=C5CN1[C@]7([H])CCCC[C@@]7([H])N2CCN3[C@@](CCCC8)([H])[C@]8([H])N4C6
Peso molecular (g/mol) 479.35
Formula Weight (peso de la fórmula) 479.35
Porcentaje de pureza 96.0%